Drukuj
Heksyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
219703-100ML 219703-5ML
SIAL219703-100MLEA 168 PLN
SIAL219703-100ML SIAL219703-5ML
Heksyloamina, Sigma-Aldrich®
Heksyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 131 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –19 °C
Gęstość: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008240
Numer CAS: 111-26-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-851-8
Jednostka: 2734
ADR: 8,I