Drukuj
Heksyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
204720050 204725000 204721000 204720010
ACRO204720050EA 140 PLN
ACRO204720050 ACRO204725000 ACRO204721000 ACRO204720010
Heksyloamina 99%
Heksyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 131 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –19 °C
Gęstość: 0,75 g/cm³
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008240
Numer CAS: 111-26-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-851-8
Jednostka: 2734
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %