Drukuj
Heksadecyloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22203.0100 8.22203.0500 8.22203.9050
8.22203.0100EA 184 PLN
8.22203.0100 8.22203.0500 8.22203.9050
Heksadecyloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Heksadecyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 43…46 °C
Gęstość: 0,7821 g/cm³ (60 °C)
Temp. Zapłonu: 140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008158
Numer CAS: 143-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-596-8
Jednostka: 3259
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 43 - 46 °C
Molar Mass 241.46 g/mol
Boiling Point 330 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 140 °C
Refractive Index 1.4373 (50 °C, 589 nm)