Heksadecyloamina tech. 90% remainder mainly 1-octadecylamine, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 90%
CAS No.: 143-27-1
Molecular Formula: CH3(CH2)15NH2
Formula Weight: 241.46
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4496
Melting Point: 42-47°
Boiling Point: 144°/2mm
Beilstein Reference: 1634065
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00008158
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂ Temp. Wrzenia: 144 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 42…47 °C Gęstość: 0,813 Temp. Zapłonu: 140 °C (284 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008158 Numer CAS: 143-27-1 Numer WE (dawny EINECS): 205-596-8 Jednostka: 3259 ADR: 8,III |