Drukuj
Heksadecyloamina 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
120510050 120511000 120515000 120510025
ACRO120510050EA 156 PLN
ACRO120510050 ACRO120511000 ACRO120515000 ACRO120510025
Heksadecyloamina 90%
Heksadecyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 330 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 38…47 °C
Gęstość: 0,7821 g/cm³ (60 °C)
Temp. Zapłonu: 140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008158
Numer CAS: 143-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-596-8
Jednostka: 3259
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Low melting crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 47 °C
GC ≥88 %