Drukuj
Butyloamina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Butylamine, 1-Aminobutane, n-Butylamine
107800010 107800025 107800100 107802500
ACRO107800010EA 404 PLN
ACRO107800010 ACRO107800025 ACRO107800100 ACRO107802500
Butyloamina 99+%
Butyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
MW: 73.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 78 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –49 °C
Gęstość: 0.74 g/cm³
Temp. Zapłonu: –7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011690
Numer CAS: 109-73-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-699-2
Jednostka: 1125
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,01578
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA