Drukuj
Izocyjanian etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25180.06 B25180.14
B25180.06EA 314 PLN
B25180.06 B25180.14
Izocyjanian etylu ≥98%
Izocyjanian etylu
Formuła: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 60
Temp. topnienia: < –50 °C
Gęstość: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 109-90-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-717-9
Jednostka: 2481
ADR: 3 I