Drukuj
Izocyjanian izopropylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
141070-25G 141070-1G
SIAL141070-25GEA 1170 PLN
SIAL141070-25G SIAL141070-1G
Izocyjanian izopropylu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian izopropylu
Formuła: C₄H₇NO
Temp. Wrzenia: 74 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,8669 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002037
Numer CAS: 1795-48-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-276-5
Jednostka: 2483
ADR: 3,I