Drukuj
Izocyjanian pentylu ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L13399.03EA 310 PLN
L13399.03 L13399.06
Izocyjanian pentylu ≥97%
Izocyjanian pentylu
Formuła: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Temp. Wrzenia: 136…137 °C
Gęstość: 0,878
Temp. Zapłonu: 32 °C (89 °F)
Numer MDL: MFCD00144846
Numer CAS: 3954-13-0
Jednostka: 3080
ADR: 6.1,II