Drukuj
Izocyjanian pentylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Pentyl isocyanate
314320050 314320010
ACRO314320050EA 626 PLN
ACRO314320050 ACRO314320010
Izocyjanian pentylu 98%
Izocyjanian pentylu
Formuła: C₆H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 136…137 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144846
Numer CAS: 3954-13-0
Jednostka: 3080
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %