Izocyjanian oktylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
416460100
416460050
ACRO416460100EA
767
PLN
ACRO416460100
ACRO416460050
Izocyjanian oktylu 99%
Izocyjanian oktylu
Formuła:
C₉H₁₇NO Temp. Wrzenia: 78 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 71 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013887 Numer CAS: 3158-26-7 Numer WE (dawny EINECS): 221-598-1 Jednostka: 2206 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear to hazy colorless to white to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |