Drukuj
Izocyjanian heksylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Isocyanic acid hexyl ester
MQ100
414883-25ML 414883-5ML
SIAL414883-25MLEA 1170 PLN
SIAL414883-25ML SIAL414883-5ML
Izocyjanian heksylu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian heksylu
Formuła: C₇H₁₃NO
MW: 127.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 44
Gęstość: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037047
Numer CAS: 2525-62-4
Numer WE (dawny EINECS): 219-763-8
Jednostka: 3080
ADR: 6.1 II