Drukuj
Izocyjanian heksylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isocyanic acid hexyl ester
411660250 411661000 411660050
ACRO411660250EA 925 PLN
ACRO411660250 ACRO411661000 ACRO411660050
Izocyjanian heksylu 99%
Izocyjanian heksylu
Formuła: C₇H₁₃NO
MW: 127.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 44
Gęstość: 0.873 g/cm³
Temp. Zapłonu: 59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037047
Numer CAS: 2525-62-4
Numer WE (dawny EINECS): 219-763-8
Jednostka: 2478
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %