Izocyjanian dodecylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Dodecyl isocyanate
L13380.03
L13380.06
L13380.03EA
281
PLN
L13380.03
L13380.06
Izocyjanian dodecylu ≥98%
Izocyjanian dodecylu
Purity: 98%
CAS No.: 4202-38-4
Molecular Formula: CH3(CH2)11NCO
Formula Weight: 211.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 134°(273°F)
Refractive Index: 1.4410
Odour: Irritating
Boiling Point: 157-161°/21mm
Beilstein Reference: 1774823
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00041744
Formuła:
C₁₃H₂₅NO Temp. Wrzenia: 157…161 °C (21 mmHg) Gęstość: 0,877 Temp. Zapłonu: 134 °C (273 °F) |
Numer MDL:
MFCD00041744 Numer CAS: 4202-38-4 Numer WE (dawny EINECS): 224-111-0 Jednostka: 2206 ADR: 6.1,III |