Drukuj
Izocyjanian butylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40099.0025 8.40099.0250
8.40099.0025EA 633 PLN
8.40099.0025 8.40099.0250
Izocyjanian butylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian butylu
Formuła: C₅H₉NO
Temp. Wrzenia: 112 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 19 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002046
Numer CAS: 111-36-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-862-8
Jednostka: 2485
ADR: 6.1 (3),I
Klasyfikacja Merck : 13,01574