Drukuj
Tripropyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
162690010 162690025
ACRO162690010EA 570 PLN
ACRO162690010 ACRO162690025
Tripropyloamina 98%
Tripropyloamina
Formuła: C₉H₂₁N
Temp. Wrzenia: 156 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –93 °C
Gęstość: 0,76 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009363
Numer CAS: 102-69-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-047-7
Jednostka: 2260
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4155 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≤0.2 % dipropylamine