Drukuj
Tridodecyloamina (Jonofor I na jony wodorowe) 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
421620250 421621000
ACRO421620250EA 397 PLN
ACRO421620250 ACRO421621000
Tridodecyloamina (Jonofor I na jony wodorowe) 90%
Tridodecyloamina (Jonofor I na jony wodorowe)
Formuła: C₃₆H₇₅N
Temp. Wrzenia: 450 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³
Temp. Zapłonu: 216 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008971
Numer CAS: 102-87-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-063-4
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥88 %