Drukuj
Tributyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
90781-10ML 90781-50ML
SIAL90781-10MLEA 261 PLN
SIAL90781-10ML SIAL90781-50ML
Tributyloamina, Sigma-Aldrich®
Tributyloamina
Formuła: C₁₂H₂₇N
MW: 185.35 g/mol
Temp. Wrzenia: 216
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.7771 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 63
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009431
Numer CAS: 102-82-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-058-7
Jednostka: 2542
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,09691