Drukuj
Tributyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
90780-100ML 90780-500ML
SIAL90780-100MLEA 194 PLN
SIAL90780-100ML SIAL90780-500ML
Tributyloamina, Sigma-Aldrich®
Tributyloamina
Formuła: C₁₂H₂₇N
MW: 185.35 g/mol
Temp. Wrzenia: 216
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.7771 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 63
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009431
Numer CAS: 102-82-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-058-7
Jednostka: 2542
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,09691