Drukuj
Tributyloamina zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ200
8.08358.0100 8.08358.1000 8.08358.2500 8.08358.9040
8.08358.0100EA 161 PLN
8.08358.0100 8.08358.1000 8.08358.2500 8.08358.9040
Tributyloamina zS, Sigma-Aldrich®
Tributyloamina
Formuła: C₁₂H₂₇N
MW: 185.35 g/mol
Temp. Wrzenia: 216
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.7771 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 63
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009431
Numer CAS: 102-82-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-058-7
Jednostka: 2542
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,09691
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point -70 °C
Molar Mass 185.35 g/mol
Boiling Point 216 - 217 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.18 hPa (20 °C)
Flash Point 63 - 66 °C
Explosion Limit 1.4 - 6.0 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
pH 10.6 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
Ignition Point 190 °C