Tributyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14868.0D
A14868.0F
A14868.AP
A14868.0DEA
2990
PLN
A14868.0D
A14868.0F
A14868.AP
Tributyloamina 98%
Tributyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 102-82-9
Molecular Formula: C12H27N
Formula Weight: 185.36
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Amine-like
pH: 10.6
Melting Point:
Formuła:
C₁₂H₂₇N MW: 185.35 g/mol Temp. Wrzenia: 216 °C Temp. topnienia: < –70 °C Gęstość: 0.778 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009431 Numer CAS: 102-82-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-058-7 Jednostka: 2542 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,09691 |