Drukuj
Tributyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
139320010 139321000 139320025 139320100 139322500
ACRO139320010EA 597 PLN
ACRO139320010 ACRO139321000 ACRO139320025 ACRO139320100 ACRO139322500
Tributyloamina 99%
Tributyloamina
Formuła: C₁₂H₂₇N
MW: 185.35 g/mol
Temp. Wrzenia: 215 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.778 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009431
Numer CAS: 102-82-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-058-7
Jednostka: 2542
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,09691
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4293 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA