Drukuj
Trietyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (Diethylamino)ethane, TEA
90337-100ML 90337-25ML 90337-5ML
SIAL90337-100MLEA 4270 PLN
SIAL90337-100ML SIAL90337-25ML SIAL90337-5ML
Trietyloamina, Sigma-Aldrich®
Trietyloamina
Formuła: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 90
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009051
Numer CAS: 121-44-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-469-4
Jednostka: 1296
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM