Drukuj
Trietyloamina 99,6, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: (Diethylamino)ethane, TEA
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
28757.184EA 410 PLN
28757.184 28757.230
Trietyloamina 99,6, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Trietyloamina
Formuła: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 90
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009051
Numer CAS: 121-44-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-469-4
Jednostka: 1296
ADR: 3 (8) II
Klasyfikacja Merck : 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.6 %
IR Spectrum Passes test
Refractive index (20°C) 1.399 - 1.401
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Transmittance (254 nm) Min. 20 %
Transmittance (280 nm) Min. 90 %