Drukuj
Trietyloamina zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (Diethylamino)ethane, TEA
MQ200
8.08352.0100 8.08352.0500 8.08352.1000 8.08352.2500 8.08352.9040
8.08352.0100EA 134 PLN
8.08352.0100 8.08352.0500 8.08352.1000 8.08352.2500 8.08352.9040
Trietyloamina zS, Sigma-Aldrich®
Trietyloamina
Formuła: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 90
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009051
Numer CAS: 121-44-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-469-4
Jednostka: 1296
ADR: 3 (8) II
Klasyfikacja Merck : 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 133 g/l (20 °C)
Melting Point -115 °C
Molar Mass 101.19 g/mol
Boiling Point 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 69 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Explosion Limit 1.2 - 9.3 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 215 °C
Saturation concentration (20 °C) Air,no data available
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid