Trietyloamina 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(Diethylamino)ethane, TEA
12391.30
12391.A1
12391.D5
12391.30EA
455
PLN
12391.30
12391.A1
12391.D5
Trietyloamina 99
Trietyloamina
Purity: 99+%
CAS No.: 121-44-8
Molecular Formula: C6H15N
Formula Weight: 101.19
Flash Point: -11°(12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.726
Refractive Index: 1.4005
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -115°
Boiling Point: 89-90°
Beilstein Reference: 1843166
Merck Reference: 14,9666
UN No.: 1296
MDL No.: MFCD00009051
Formuła:
(C₂H₅)₃N MW: 101.19 g/mol Temp. Wrzenia: 89…90 °C Temp. topnienia: –115 °C Gęstość: 0.726 Temp. Zapłonu: –11 °C (–12 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009051 Numer CAS: 121-44-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-469-4 Jednostka: 1296 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,09740 |