Drukuj
Trietyloamina 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (Diethylamino)ethane, TEA
157910010 157910025 157910050 157911000 157910100
ACRO157910010EA 250 PLN
ACRO157910010 ACRO157910025 ACRO157910050 ACRO157911000 ACRO157910100
Trietyloamina 99%, pure
Trietyloamina
Formuła: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 90 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 0.728 g/cm³
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009051
Numer CAS: 121-44-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-469-4
Jednostka: 1296
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA