Drukuj
Jodometan stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06064.0050 8.06064.1000
8.06064.0050EA 272 PLN
8.06064.0050 8.06064.1000
Jodometan stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
Jodometan
Formuła: CH₃I
Temp. Wrzenia: 42,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –66 °C
Gęstość: 2,279 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001073
Numer CAS: 74-88-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-819-5
Jednostka: 2644
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,06161