Jodometan ≥99.5% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 99.5%
CAS No.: 74-88-4
Molecular Formula: CH3I
Formula Weight: 141.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 2.28
Refractive Index: 1.5300
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Pungent
Melting Point: -67°
Boiling Point: 41-43°
Beilstein Reference: 969135
Merck Reference: 14,6087
UN No.: 2644
MDL No.: MFCD00001073
Formuła:
CH₃I Temp. Wrzenia: 41…43 °C Temp. topnienia: –67 °C Gęstość: 2,28 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00001073 Numer CAS: 74-88-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-819-5 Jednostka: 2644 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 14,6087 |