Drukuj
Jodoetan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ethyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00896.0100 8.00896.0500 8.00896.9050
8.00896.0100EA 526 PLN
8.00896.0100 8.00896.0500 8.00896.9050
Jodoetan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Jodoetan
Formuła: C₂H₅I
MW: 155.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 72
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 1.936 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 53
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001091
Numer CAS: 75-03-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-833-1
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,03846
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 4 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 155.97 g/mol
Boiling Point 69 - 73 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 133 hPa (18 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.513 (20 °C, 589 nm)
Density 1.93 g/cm3 (20 °C)