Drukuj
Dijodometan ≥99% stabilised, ReagentPlus®
Dostawca: Merck
Synonim: Methylene iodide
Stabilizacja: Stabilised with copper
158429-100G 158429-25G 158429-500G
SIAL158429-100GEA 559 PLN
SIAL158429-100G SIAL158429-25G SIAL158429-500G
Dijodometan ≥99% stabilised, ReagentPlus®
Dijodometan
Diiodomethane has been used as a probe liquid for evaluation of the polar and dispersive components of the surface energy of the catecholamine coated fiber surfaces.
It may be used for the preparation of cyclopropyl ketones, esters and amides. Diiodomethane may be used as a probe solvent in contact angle measurement to analyze the hydrophilicity of polymer surfaces.
Formuła: CH₂I₂
Temp. Wrzenia: 182 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 3,32537 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001079
Numer CAS: 75-11-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-841-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37a85a8930c2cbeaf62626d427944a69722cc72&vid=73a1847aa5acf8fa3b0e777fe1bcae9e4f7bde3d&prid=web&clid=SAPDAM