Drukuj
Dijodometan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methylene iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18153.0025 8.18153.0050 8.18153.1000
8.18153.0025EA 330 PLN
8.18153.0025 8.18153.0050 8.18153.1000
Dijodometan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dijodometan
Formuła: CH₂I₂
Temp. Wrzenia: 182 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 3,32537 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001079
Numer CAS: 75-11-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-841-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37a85a8930c2cbeaf62626d427944a69722cc72&vid=73a1847aa5acf8fa3b0e777fe1bcae9e4f7bde3d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.8 g/l (25 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 267.84 g/mol
Boiling Point 181 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)