Drukuj
Dijodometan 99+% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methylene iodide
Stabilizacja: stabilised with silver wire
169831000 169835000 169830250 169830025
ACRO169831000EA 573 PLN
ACRO169831000 ACRO169835000 ACRO169830250 ACRO169830025
Dijodometan 99+% stabilised
Dijodometan
Formuła: CH₂I₂
Temp. Wrzenia: 181 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 3,32 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001079
Numer CAS: 75-11-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-841-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37a85a8930c2cbeaf62626d427944a69722cc72&vid=73a1847aa5acf8fa3b0e777fe1bcae9e4f7bde3d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) Clear colorless to yellow to red to orange-brown
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Stabilizer Silver