Drukuj
2-Jodopropan 98+% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Isopropyl iodide
164961000 164965000
ACRO164961000EA 361 PLN
ACRO164961000 ACRO164965000
2-Jodopropan 98+% stabilised
2-Jodopropan
Formuła: C₃H₇I
Temp. Wrzenia: 90 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 1,7 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001071
Numer CAS: 75-30-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-859-3
Jednostka: 2392
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05234
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4972 to 1.4992 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer copper
Elemental Analysis 6.15 to 6.94 % (N)