Drukuj
1-Iodoheptane ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Stabilizacja: Stabilised with copper
B24206.18 B24206.30
B24206.18EA 289 PLN
B24206.18 B24206.30
1-Iodoheptane ≥98% stabilised
1-Iodoheptane
Stabilized with copper
Formuła: C₇H₁₅I
Temp. Wrzenia: 203…205 °C
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 1,379
Temp. Zapłonu: 78 °C (174 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001104
Numer CAS: 4282-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-285-8