1-Iododecane ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Decane, 1-iodo-, Decyl iodide
Stabilizacja:
Stabilised with copper
A16173.14
A16173.18
A16173.30
A16173.14EA
301
PLN
A16173.14
A16173.18
A16173.30
1-Iododecane ≥98% stabilised
1-Iododecane
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 2050-77-3
Molecular Formula: C10H21I
Formula Weight: 268.18
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4850
Melting Point: -16°
Boiling Point: 264°
Beilstein Reference: 1735228
MDL No.: MFCD00001085
Formuła:
C₁₀H₂₁I Temp. Wrzenia: 264 °C Temp. topnienia: –16 °C Gęstość: 1,257 Temp. Zapłonu: 96 °C (204 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001085 Numer CAS: 2050-77-3 Numer WE (dawny EINECS): 218-104-1 |