Drukuj
1-Iododecane 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Decane, 1-iodo-, Decyl iodide
330361000 330360250 330365000
ACRO330361000EA 507 PLN
ACRO330361000 ACRO330360250 ACRO330365000
1-Iododecane 98% stabilised
1-Iododecane
Formuła: C₁₀H₂₁I
Temp. Wrzenia: 124 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: -16,3 °C
Gęstość: 1,25 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001085
Numer CAS: 2050-77-3
Numer WE (dawny EINECS): 218-104-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4840 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper