Drukuj
1-Jodobutan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04786.0100 8.04786.0250
8.04786.0100EA 347 PLN
8.04786.0100 8.04786.0250
1-Jodobutan do syntezy, Sigma-Aldrich®
1-Jodobutan
Formuła: C₄H₉I
Temp. Wrzenia: 130 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –103 °C
Gęstość: 1,616 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001098
Numer CAS: 542-69-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-824-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,01572
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -103 °C
Molar Mass 184.02 g/mol
Boiling Point 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18.5 hPa (25 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4979 (20 °C, 589 nm)
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)