1,2-Dijodoetan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03019.06
L03019.14
L03019.06EA
182
PLN
L03019.06
L03019.14
1,2-Dijodoetan ≥98%
1,2-Dijodoetan
Purity: 98%
CAS No.: 624-73-7
Molecular Formula: ICH2CH2I
Formula Weight: 281.86
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 1730870
MDL No.: MFCD00001093
Formuła:
C₂H₄I₂ Temp. Wrzenia: 206 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 80…84 °C Gęstość: 2,130 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00001093 Numer CAS: 624-73-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-859-5 |