Drukuj
1,2-Dijodoetan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115140250 115141000
ACRO115140250EA 278 PLN
ACRO115140250 ACRO115141000
1,2-Dijodoetan 99%
1,2-Dijodoetan
Formuła: C₂H₄I₂
Temp. Wrzenia: 206 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 80…83 °C
Gęstość: 2,13 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001093
Numer CAS: 624-73-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-859-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 83 °C
GC ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %