Drukuj
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
296380250 296381000
ACRO296380250EA 346 PLN
ACRO296380250 ACRO296381000
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 99+%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
Formuła: C₃H₄F₄O
Temp. Wrzenia: 109 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,47 g/cm³
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004676
Numer CAS: 76-37-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-955-5
Jednostka: 1986
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,09346
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3220 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %