Drukuj
2,2,2-trifluoroetanol zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trifluoro Ethanol, TFE
MQ200
8.08259.0100 8.08259.0250 8.08259.1000
MERC8.08259.0100EA 284 PLN
MERC8.08259.0100 MERC8.08259.0250 MERC8.08259.1000
2,2,2-trifluoroetanol zS, Sigma-Aldrich®
2,2,2-trifluoroetanol
Formuła: C₂H₃F₃O
MW: 100.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 74.1
Temp. topnienia: –43.5 °C
Gęstość: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 33
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004672
Numer CAS: 75-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-913-6
Jednostka: 1992
ADR: 3 (6.1) III