2,2,2-trifluoroetanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 75-89-8
Molecular Formula: C2H3F3O
Formula Weight: 100.04
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.2900
Melting Point: -44°
Boiling Point: 74-75°
Beilstein Reference: 1733203
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00004672
Formuła:
C₂H₃F₃O Temp. Wrzenia: 74…75 °C Temp. topnienia: –44 °C Gęstość: 1,391 Temp. Zapłonu: 29 °C (84 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004672 Numer CAS: 75-89-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-913-6 Jednostka: 1992 ADR: 3,III |