1-Iodoperfluorodecane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Henicosafluoro-10-iododecane, Perfluorodecyl iodide, Perfluoro-1-iododecane
B21845.06
B21845.14
B21845.06EA
501
PLN
B21845.06
B21845.14
1-Iodoperfluorodecane ≥97%
1-Iodoperfluorodecane
Purity: 97%
CAS No.: 423-62-1
Molecular Formula: CF3(CF2)9I
Formula Weight: 645.98
Flash Point: None
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 195-200°
Beilstein Reference: 1810506
MDL No.: MFCD00001065
Formuła:
C₁₀F₂₁I Temp. Wrzenia: 195…200 °C Temp. topnienia: 63…67 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001065 Numer CAS: 423-62-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-030-5 |