1,6-Dijodoperfluoroheksan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21654.06
B21654.14
B21654.06EA
807
PLN
B21654.06
B21654.14
1,6-Dijodoperfluoroheksan ≥97%
1,6-Dijodoperfluoroheksan
Purity: 97%
CAS No.: 375-80-4
Molecular Formula: I(CF2)6I
Formula Weight: 553.86
Refractive Index: 1.3980
Melting Point: 25°
Boiling Point: 115°/100mm
Beilstein Reference: 1822186
MDL No.: MFCD00042264
Formuła:
C₆F₁₂I₂ Temp. Wrzenia: 115 °C (100 mmHg) Temp. topnienia: 25 °C Gęstość: 2,357 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042264 Numer CAS: 375-80-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-794-7 |