Thallium(III) trifluoroacetate ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
87913.04
87913.09
87913.18
87913.04EA
350
PLN
87913.04
87913.09
87913.18
Thallium(III) trifluoroacetate ≥95%
Thallium(III) trifluoroacetate
Purity: 95%
CAS No.: 23586-53-0
Molecular Formula: Tl(OOCCF3)3
Formula Weight: 543.42
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00000414
Formuła:
C₆F₉O₆Tl Temp. Wrzenia: 160 °C (1,5 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000414 Numer CAS: 23586-53-0 Numer WE (dawny EINECS): 245-761-1 Jednostka: 1707 ADR: 6.1,II |