Drukuj
Kwas trifluorooctowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08260.9025 8.08260.0026 8.08260.0101 8.08260.1001 8.08260.2501 8.08260.0501
8.08260.9025EA 6880 PLN
8.08260.9025 8.08260.0026 8.08260.0101 8.08260.1001 8.08260.2501 8.08260.0501
Kwas trifluorooctowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Kwas trifluoroctowy
Formuła: C₂HF₃O₂
Temp. Wrzenia: 72 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004169
Numer CAS: 76-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-929-3
Jednostka: 2699
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -15 °C
Molar Mass 114.02 g/mol
Boiling Point 72 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 141 hPa (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (10 g/l, H2O)