Drukuj
Kwas trifluorooctowy
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
Synonim: TFA
A0697.0100EA 603 PLN
A0697.0100
Kwas trifluorooctowy
Kwas trifluoroctowy
Formuła: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Temp. Wrzenia: 71,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004169
Numer CAS: 76-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-929-3
Jednostka: 2699
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 12,09812
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg