Kwas trifluorooctowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
TFA
L06374.AC
L06374.AE
L06374.AP
L06374.ACEA
238
PLN
L06374.AC
L06374.AE
L06374.AP
Kwas trifluorooctowy ≥99%
Kwas trifluoroctowy
Purity: 99%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: C2HF3O2
Formula Weight: 114.02
Refractive Index: 1.2840
Odour: Pungent
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Formuła:
CF₃COOH MW: 114.02 g/mol Temp. Wrzenia: 72…73 °C Temp. topnienia: –15 °C Gęstość: 1.480 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004169 Numer CAS: 76-05-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-929-3 Jednostka: 2699 ADR: 8 I Klasyfikacja Merck : 13,09754 |