Kwas trifluorooctowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
TFA
Purity: 99%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: CF3CO2H
Formula Weight: 114.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.480
Refractive Index: 1.2840
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 72-73°
Solubility: Miscible with ether, acetone, ethanol, benzene, hexane, CCl4
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Solvent, catalyst, strong non-oxidizing acid
Formuła:
C₂HF₃O₂ MW: 114.02 g/mol Temp. Wrzenia: 72…73 °C Temp. topnienia: –15 °C Gęstość: 1.480 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004169 Numer CAS: 76-05-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-929-3 Jednostka: 2699 ADR: 8 I Klasyfikacja Merck : 14,9681 |